(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13391.03
A13391.06
A13391.14
A13391.03EA
136
PLN
A13391.03
A13391.06
A13391.14
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 395-33-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2211001
Formuła:
C₈H₇FO₃ Temp. topnienia: 133…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044402 Numer CAS: 395-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-899-8 |