Kwas (±)-2,4-difluoromigdałowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10708.03
L10708.06
L10708.03EA
527
PLN
L10708.03
L10708.06
Kwas (±)-2,4-difluoromigdałowy ≥97%
Kwas (±)-2,4-difluoromigdałowy
Purity: 97%
CAS No.: 132741-30-1
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00061296
Formuła:
C₈H₆F₂O₃ Temp. topnienia: 122…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061296 Numer CAS: 132741-30-1 |