Drukuj
Kwas (±)-migdałowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2101-250G M2101-500G
SIALM2101-250GEA 379 PLN
SIALM2101-250G SIALM2101-500G
Kwas (±)-migdałowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-migdałowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 117…120 °C
Gęstość: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064250
Numer CAS: 90-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-277-1