Drukuj
Kwas (±)-migdałowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 267 PLN
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
Kwas (±)-migdałowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-migdałowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 117…120 °C
Gęstość: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064250
Numer CAS: 90-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-277-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH