Drukuj
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0131-1G H0131-250MG H0131-100MG H0131-500MG H0131-5G
SIALH0131-1GEA 786 PLN
SIALH0131-1G SIALH0131-250MG SIALH0131-100MG SIALH0131-500MG SIALH0131-5G
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy, Sigma-Aldrich®
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 421 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 132…134 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004235
Numer CAS: 55-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-224-0
Klasyfikacja Merck : 12,10070