kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
A13349.14
A13349.06
A13349.03
A13349.14EA
6300
PLN
A13349.14
A13349.06
A13349.03
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy ≥98%
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy
Purity: 98%
CAS No.: 2394-20-9
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 133-134° dec.
MDL No.: MFCD00004235
Formuła:
C₉H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 421 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004235 Numer CAS: 55-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-224-0 Klasyfikacja Merck : 12,10070 |