Drukuj
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 460 PLN
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy 99%
kwas 3-metoksy-4-hydroksy-migdałowy
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 421 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004235
Numer CAS: 55-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-224-0
Klasyfikacja Merck : 12,10070
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %