(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
B24264.06
B24264.14
B24264.06EA
322
PLN
B24264.06
B24264.14
(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-4-Chloromandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 492-86-4
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1567759
Formuła:
C₈H₇ClO₃ MW: 186.59 g/mol Temp. Wrzenia: 361 Temp. topnienia: 117…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042724 Numer CAS: 492-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-764-6 |