Kwas (±)-2-chloromigdałowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21525.06
B21525.14
B21525.06EA
286
PLN
B21525.06
B21525.14
Kwas (±)-2-chloromigdałowy ≥98%
Kwas (±)-2-chloromigdałowy
Purity: 98%
CAS No.: 10421-85-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 2367070
Formuła:
C₈H₇ClO₃ Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 80…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084962 Numer CAS: 10421-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-900-9 |