Kwas 4-bromo-(±)-migdałowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
A12978.06
A12978.14
A12978.22
A12978.06EA
335
PLN
A12978.06
A12978.14
A12978.22
Kwas 4-bromo-(±)-migdałowy ≥98%
Kwas 4-bromo-(±)-migdałowy
Purity: 98+%
CAS No.: 6940-50-7
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 1567909
Merck Reference: 14,1424
MDL No.: MFCD00004232
Formuła:
C₈H₇BrO₃ MW: 231.05 g/mol Temp. Wrzenia: 344 Temp. topnienia: 115…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004232 Numer CAS: 6940-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-085-1 Klasyfikacja Merck : 13,01409 |