Drukuj
glikol polietylenowy 600, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
M-Clarity™ quality level = MQ200
202401-20KG 202401-250G 202401-500G
SIAL202401-20KGEA 4400 PLN
SIAL202401-20KG SIAL202401-250G SIAL202401-500G
glikol polietylenowy 600, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 600
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17…22 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2