glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
PEG 300
M-Clarity™ quality level = MQ200
202371-1KG
202371-20KG
202371-250G
202371-500G
SIAL202371-1KGEA
477
PLN
SIAL202371-1KG
SIAL202371-20KG
SIAL202371-250G
SIAL202371-500G
glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 300
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: –15…–10 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |