Drukuj
Glikol polietylenowy 2000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
M-Clarity™ quality level = MQ200
295906-250G 295906-500G
SIAL295906-250GEA 248 PLN
SIAL295906-250G SIAL295906-500G
Glikol polietylenowy 2000, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 2000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 49…52 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2