Drukuj
kwas giberelinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7645-500MG G7645-10G G7645-1G G7645-5G
SIALG7645-500MGEA 406 PLN
SIALG7645-500MG SIALG7645-10G SIALG7645-1G SIALG7645-5G
kwas giberelinowy, Sigma-Aldrich®
kwas giberelinowy
Formuła: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Temp. topnienia: 234
Gęstość: 1.386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079329
Numer CAS: 77-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-001-0
Klasyfikacja Merck : 13,04430