Drukuj
kwas giberelinowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 165 PLN
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
kwas giberelinowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas giberelinowy
Formuła: C₁₉H₂₂O₆
Temp. topnienia: 234 °C
Gęstość: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079329
Numer CAS: 77-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-001-0
Klasyfikacja Merck : 13,04430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)