Drukuj
kwas giberelinowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
410910010 410910050 410910250
ACRO410910010EA 463 PLN
ACRO410910010 ACRO410910050 ACRO410910250
kwas giberelinowy 99%
kwas giberelinowy
Formuła: C₁₉H₂₂O₆
Gęstość: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079329
Numer CAS: 77-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-001-0
Klasyfikacja Merck : 13,04430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %