Drukuj
kwas giberelinowy 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119860010 119860050 119860250
ACRO119860010EA 230 PLN
ACRO119860010 ACRO119860050 ACRO119860250
kwas giberelinowy 90%
kwas giberelinowy
Formuła: C₁₉H₂₂O₆
Gęstość: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079329
Numer CAS: 77-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-001-0
Klasyfikacja Merck : 13,04430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 % (100°C, 7 hrs) (vacuum)
HPLC ≥88 %
Specific optical rotation +75° to +90° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm