saponina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18820.14
A18820.22
A18820.14EA
391
PLN
A18820.14
A18820.22
saponina
saponina
CAS No.: 8047-15-2
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 158° dec.
Merck Reference: 14,8365
MDL No.: MFCD00081981
A glycoside used to permeabilize cellular membranes
Gęstość:
1,015…1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081981 Numer CAS: 8047-15-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-462-6 Klasyfikacja Merck : 14,8365 |