Drukuj
Kwas octowy-D1, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
151777-250G 151777-50G
SIAL151777-250GEA 2060 PLN
SIAL151777-250G SIAL151777-50G
Kwas octowy-D1, Sigma-Aldrich®
Kwas octowy-D1
Formuła: C₂H₃DO₂
Temp. Wrzenia: 116 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051050
Numer CAS: 758-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-059-1