Drukuj
Kwas octowy-D1 (98% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166200500 166202500
ACRO166200500EA 514 PLN
ACRO166200500 ACRO166202500
Kwas octowy-D1 (98% D) for NMR spectroscopy
Kwas octowy-D1
Formuła: C₂H₃DO₂
Temp. Wrzenia: 116…117 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051050
Numer CAS: 758-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-059-1
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %