Kwas octowy-D4 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethanoic acid-D4, Acetic-D3 acid-D, Acetic-d3 acid-d, Acetic acid-[²H₄], Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid-d₄
166210050
166210250
166210500
ACRO166210050EA
330
PLN
ACRO166210050
ACRO166210250
ACRO166210500
Kwas octowy-D4 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Kwas octowy-D4
Formuła:
D₃CCOOD MW: 64.02 g/mol Temp. Wrzenia: 115.5 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 15…16 °C Gęstość: 1.13 g/cm³ Temp. Zapłonu: 40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051051 Numer CAS: 1186-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-693-4 Jednostka: 2789 ADR: 8 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |