Drukuj
Acetonitryl-D3 (99.8% D), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
366544-25G 366544-50G 366544-5G
SIAL366544-25GEA 1200 PLN
SIAL366544-25G SIAL366544-50G SIAL366544-5G
Acetonitryl-D3 (99.8% D), Sigma-Aldrich®
Acetonitryl-D3
Formuła: D₃CCN
Temp. Wrzenia: 80,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001881
Numer CAS: 2206-26-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-616-5
Jednostka: 1648
ADR: 3,II