Drukuj
2,4-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,4-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
156019-10G 156019-50G
SIAL156019-10GEA 271 PLN
SIAL156019-10G SIAL156019-50G
2,4-Pentanodiol, Sigma-Aldrich®
2,4-Pentanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 201 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼53 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004549
Numer CAS: 625-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-907-5