Drukuj
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® titration solvent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
5138.2500EA 501 PLN
5138.2500 5138.9025 5138.5000
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® titration solvent
Toluene : 2-Propanol : Water
Solvent for Total Acid Number (TAN) titration.
Temp. Zapłonu: 10 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Toluene) (V/V) 47.5 - 52.5 %
Assay (Propan-2-ol) (V/V) 47 - 52 %
Water (V/V) 0.4 - 0.6 %