Drukuj
Rod ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
11576.BSEA 5170 PLN
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Rod ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rod
Formuła: Rh
Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1960 °C
Gęstość: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011201
Numer CAS: 7440-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0
Klasyfikacja Merck : 12,08353