Nikiel ≥99.9% (metals basis), proszek APS 2.2-3.0 µm (max. 0.1% C)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10255.09
10255.22
10255.36
10255.A3
10255.09EA
326
PLN
10255.09
10255.22
10255.36
10255.A3
Nikiel ≥99.9% (metals basis), proszek APS 2.2-3.0 µm (max. 0.1% C)
Nikiel
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: S.A. ≈0.68m2/g, Apparent density 0.5-0.65g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |