Drukuj
Rekombinowana proteinaza K
Dostawca: PanReac AppliChem
A7932.0500 A7932.0100PE
A7932.0500EA 1820 PLN
A7932.0500 A7932.0100PE
Rekombinowana proteinaza K
Enzymy
GHS symbols: GHS07; GHS08
GHS signal word: Danger
EINECS: 254-457-8