Wodorek sodu 57 - 63% dispersion in mineral oil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7646-69-7
Molecular Formula: HNa
Formula Weight: 24.00
Physical Form: Moist powder
Density: 0.92
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white to gray
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8625
UN No.: 1427
MDL No.: MFCD00003471
Formuła:
HNa Gęstość: 0,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003471 Numer CAS: 7646-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-587-3 Jednostka: 1427 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 14,8625 |