Drukuj
Płuczka do pipet, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
612-1829EA 3910 PLN
612-1829 NALG5245-0040
Płuczka do pipet, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Pipety Myjki do pipet
Do mycia i płukania pipet. Umieść w nim wypełniony pipetami koszyk. Przymocuj do zlewu lub kranu DI i płucz aż przyrząd kilka razy napełni się i opróżni. Cykle trwają aż do odłączenia źródła wody.
  • Z jednego kawałka plastiku, bez spoin, szczelny, z wytrzymałego HDPE
  • Duża średnica wężyka pozwala na szybszy przepływ wody i jej całkowity odpływ
  • Wlot wody jest tak zaprojektowany by zanieczyszczona woda nie cofała się, nawet przy spadku ciśnienia
  • Wolniejsze płukanie można osiągnąc poprzez przykręcenie strumienia wody
  • Właściwe działanie nawet przy niskim ciśnieniu wody
Informacje do zamówienia: Baskets are sold separately.