Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szklane, przezroczyste, ze standardowym szlifowanym złączem, WITEG
Dostawca: witeg Labortechnik
0.620.250 0.624.200 0.624.002 0.624.300 0.624.003 0.624.005 0.619.010.BR 0.619.025.BR 0.619.005.BR 0.620.025 0.620.050 0.622.250.BR 0.622.500.BR 0.622.100.BR 0.620.100 0.620.005 0.622.001.BR 0.622.002.BR 0.624.001.BR 0.620.025.BR 0.620.250.BR 0.620.100.BR 0.620.050.BR 0.621.050.E 0.621.100.E 0.621.200.E 0.621.250.E 0.621.300.E 0.621.500.E 0.621.001.E 0.621.002.E 0.622.001.E 0.622.002.E 0.624.250.E 0.624.300.E 0.624.500.E 0.624.001.E 0.624.002.E 0.620.100.E 0.620.250.E 0.619.005.E 0.619.010.E 0.619.025.E 0.619.050.E 0.619.100.E 0.619.250.E 0.620.005.E 0.620.010.E 0.620.025.E 0.620.050.E 0.622.050.E 0.622.100.E 0.622.200.E 0.622.250.E 0.622.300.E 0.622.500.E
201-0184EA 73.5 PLN
201-0184 201-0188 WITG0.624.002 201-0189 201-0190 201-0196 WITG0.619.010.BR WITG0.619.025.BR WITG0.619.005.BR WITG0.620.025 WITG0.620.050 WITG0.622.250.BR WITG0.622.500.BR WITG0.622.100.BR WITG0.620.100 201-0181 WITG0.622.001.BR WITG0.622.002.BR WITG0.624.001.BR WITG0.620.025.BR WITG0.620.250.BR WITG0.620.100.BR WITG0.620.050.BR WITG0.621.050.E WITG0.621.100.E WITG0.621.200.E WITG0.621.250.E WITG0.621.300.E WITG0.621.500.E WITG0.621.001.E WITG0.621.002.E WITG0.622.001.E WITG0.622.002.E WITG0.624.250.E WITG0.624.300.E WITG0.624.500.E WITG0.624.001.E WITG0.624.002.E WITG0.620.100.E WITG0.620.250.E WITG0.619.005.E WITG0.619.010.E WITG0.619.025.E WITG0.619.050.E WITG0.619.100.E WITG0.619.250.E WITG0.620.005.E WITG0.620.010.E WITG0.620.025.E WITG0.620.050.E WITG0.622.050.E WITG0.622.100.E WITG0.622.200.E WITG0.622.250.E WITG0.622.300.E WITG0.622.500.E
Kolby Erlenmeyera, szklane, przezroczyste, ze standardowym szlifowanym złączem, WITEG
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 lub szkło borokrzemowe 3.3 (typ Economy), przezroczysty lub bursztynowy.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna
Nadruk z objętością.