Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99,0 Stabilised, GPR RECTAPUR® zS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: 150-400 ppm BHT
87132.290EA 1030 PLN
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99,0 Stabilised, GPR RECTAPUR® zS
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Water Max. 0.03 %