Drukuj

kwas metafosforowy ACS

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

SIAL239275-SPECEA 0 PLN
SIAL239275-SPEC
kwas metafosforowy ACS
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay 33.5-36.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR