Drukuj
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Dostawca: Merck
Synonim: Nitric acid solution
78737-1L 78737-2.5L
78737-1LEA 502 PLN
78737-1L 78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: -42
Gęstość: 1.51
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 °C