Drukuj
2-Propanol 99,9, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowy, Izopropanol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20882.290EA 276 PLN
20882.290 20882.320
2-Propanol 99,9, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient HPLC
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) min. 99.9%
Evaporation residue max. 2.0 mg/l
Water max. 0.05%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Gradient grade (235 nm) max. 1.0 mAU
Gradient grade (254 nm) max. 1.0 mAU
Transmittance (220 nm) (checking after purging with N2) min. 80%
Transmittance (230 nm) (checking after purging with N2) min. 90%
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes