Drukuj
Zaawansowane kolby do hodowli komórkowych TC
Dostawca: Greiner Bio-One
690975_200 658970_120 658975_120 660960_50 660975_50 661975_40
392-0259EA 2520 PLN
392-0259 392-0234 392-0235 392-0236 392-0237 392-0241
Zaawansowane kolby do hodowli komórkowych TC
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Kolby do hodowli komórek ze standardową lub wentylowaną nasadką i zmodyfikowaną powierzchnią hodowli w celu zoptymalizowania właściwości i funkcji komórek. Lepsze przyleganie i większa szybkość wzrostu poprawiają i przyspieszają proliferację komórek. Dodatkowo powierzchnia Advanced TC ™ ułatwia równomierne i spójne przyleganie komórek, zwiększa przepustowość i zmniejsza utratę komórek, na przykład podczas etapów automatycznego mycia. Bez wykrywalnej DNazy, RNazy i ludzkiego DNA. Bez substancji cytotoksycznych.
  • Nakrętka standardowa lub wentylowana
  • Zwiększone przyleganie komórek
  • Jednolite i spójne przyleganie komórek
  • Spójny wzrost komórek
  • Morfologia podobna do warunków in vivo
  • Zwiększona przepustowość
  • Optymalne warunki hodowli wrażliwych komórek