Drukuj
Zestawy do eksperymentów, Jak czysta jest woda, którą pijemy i powietrze, którym oddychamy, Edvotek
Dostawca: Edvotek
EDVOS-30EA 537 PLN
EDVOS-30
Zestawy do eksperymentów, Jak czysta jest woda, którą pijemy i powietrze, którym oddychamy, Edvotek
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z nauki o Ziemi Natural Resources Learning Activities
With this kit, students sample water and air and then grow any microbes present overnight. A safe and simple way to teach pollution.
  • For 10 lab groups
  • Complete in 30 minutes and grow overnight
Also required: Microscope with 400× magnification.
Dodatkowe informacje: Kit includes instructions, multispot slides (4 cell types each), eosin and methylene blue stain, mounting medium, cover slips, transfer pipettes, and immersion troughs.