Drukuj
Zestawy do eksperymentów, Zasady chromatografii z filtracją żelową, Edvotek
Dostawca: Edvotek
EDVO108EA 931 PLN
EDVO108
Zestawy do eksperymentów, Zasady chromatografii z filtracją żelową, Edvotek
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z chemii Chromatography Learning Activities
This experiment introduces chromatographic separation to the class and shows students how dyes of different colours separate on the basis of their size and shape. Columns may be rinsed and reused.
  • For 10 lab groups
  • Packing column 20 minutes, column separation 40 minutes
Also required: 50 ml or 100 ml beakers, 25 ml beaker or test tube, ring stands with clamps, and distilled water.
Dodatkowe informacje: Kit includes instructions, sample mixture, chromatography columns, dry matrix, elution buffer, transfer pipettes, and microtest tubes.