Drukuj
SP Bel-Art Clavies® Biohazard Autoclave Rękawice odporne na wysoką temperaturę, Bel-Art Products, część SP
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
H132010000 H132010001
112-1990EA 443 PLN
112-1990 112-1991
SP Bel-Art Clavies® Biohazard Autoclave Rękawice odporne na wysoką temperaturę, Bel-Art Products, część SP
Rękawice
These soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are superb for handling hot objects out of the autoclave or oven, or for other heat protection in the lab, school or industry. Shield hands and forearms when unloading the autoclave.
  • Jasny pomarańczowy kolor dla natychmiastowej identyfikacji i widoczności
  • Odporny na temperaturę do 232 ° C
  • Dostępny z mankietem o większej długości (28 cm), idealny do stosowania w większych autoklawach
  • Materiał frotte można prać w pralce automatycznej i suszyć w suszarce bębnowej