Drukuj
Pipety jednokanałowe, MiniFIX, Kartell
Dostawca: KARTELL
1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
613-1391EA 190 PLN
613-1391 613-1392 613-1393 613-1394 613-1395 613-1396 613-1397 KART1292 KART1293 KART1294
Pipety jednokanałowe, MiniFIX, Kartell
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Kompaktowe, lekkie (10 g) pipety, dokładne, niski koszt, są alternatywą dla plastikowych pipet Pasteura.
  • Kolorowo oznakowane przycisków dla ułatwienia identyfikacji objętości
  • Pasuję do Kartell i innych powszechnie stosowanych końcówek pipet
Dodatkowe informacje: Dostarczane pakowane w blistrze z kalibracją i certyfikacja wydajnosci.