Drukuj
węglan potasu, anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 110 PLN
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
węglan potasu, anhydrous 99%
węglan potasu
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2.43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Klasyfikacja Merck : 13,07702