Drukuj
VWR® INCU-Line®, Inkubator chłodzony o dużej pojemności IL 500R
Dostawca: VWR
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 13380 PLN
390-1705
VWR® INCU-Line®, Inkubator chłodzony o dużej pojemności IL 500R
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Ten inkubator chłodzony kompresorem o dużej pojemności i z wymuszoną konwekcją powietrza ma objętość komory 469 litrów i zapewnia zakres temperatur od 3 do 70°C. Posiada komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN 1.4016) i zewnętrzną część z blachy malowanej proszkowo. Model ten posiada solidne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne przeszklone. IL 500R wyposażony jest w wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala z intuicyjnym menu, interfejsem USB do pobierania danych na pamięć USB i możliwością podłączenia do sieci LAN.
  • Pamięć programów dla 5 użytkowników, szybka i łatwa zmiana parametrów w trakcie uruchomionego programu
  • Pięciosegmentowy profil temperatury i czasu oraz regulowane czasy rampy (dni/godziny/minuty)
  • Timer od 1 min do 366 dni lub praca ciągła
  • Zaplanowane uruchomienie programu (ustawienie daty i godziny) oraz funkcja pętli do 255 razy
  • Pamięć wewnętrzna przechowuje do 10000 rekordów danych (przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy)
  • Regulowany termostat zabezpieczający przed przegrzaniem i zbyt niską temperaturą, klasa 3.3 (DIN 12880), chroni próbki
Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R290) ma bardzo niski współczynnik ocieplenia globalnego (GWP wynosi 3), a przy powierzchni zaledwie 0,56 m² zajmuje bardzo mało miejsca. IL 500R jest wyposażony w kółka, port dostępowy (Ř 30 mm), zamek drzwi, zegar czasu rzeczywistego a wewnętrzne oświetlenie LED. Opcjonalne oprogramowanie Premium Control Software (390-1323) jest dostarczane na pendrive'ie USB, dzięki czemu można je przesłać na komputer.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, system kontroli awarii zasilania, alarm otwartych drzwi, alarm awarii czujnika temperatury i funkcję autodiagnostyki.
Dodatkowe informacje: Urządzenie dostarczane jest z 3 powlekanymi półkami drucianymi, kluczami do zamka (2 szt.), certyfikatem testu producenta w temperaturze 37°C, wielojęzyczną instrukcją obsługi (można pobrać z pamięci wewnętrznej na pendrive USB)