Drukuj
Kwas siarkowy(VI)
Dostawca: Merck
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 892 PLN
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Kwas siarkowy(VI)
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.84
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9