Drukuj
wodorotlenek wapnia ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Slaked lime, Calcium dihydroxide
22357.260EA 292 PLN
22357.260 22357.290 22357.460
wodorotlenek wapnia ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) min. 96.0%
Substances insolubale in hydrochloric acid max. 0.03%
Carbonate (as CaCO3) max. 3.0%
Chloride (Cl) max. 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.1%
Heavy metals (as Pb) max. 0.003%
Fe (Iron) max. 0.05%
K (Potassium) max. 0.05%
Mg (Magnesium) max. 0.5%
Na (Sodium) max. 0.05%
Sr (Strontium) max. 0.05%
Conform to ACS, Reag. Ph.Eur. pass