wodorowęglan sodu 99,0-100,5 Acidimetry USP, Ph. Eur., BP, pure, Pharma Grade
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim:
Sodium bicarbonate
141638.0416
141638.1211
141638.1214
APPC141638.0416EA
0
PLN
APPC141638.0416
APPC141638.1211
APPC141638.1214
wodorowęglan sodu 99,0-100,5 Acidimetry USP, Ph. Eur., BP, pure, Pharma Grade
wodorowęglan sodu
Formuła:
NaHCO₃ MW: 84.01 g/mol Temp. topnienia: 270 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003528 Numer CAS: 144-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8 Klasyfikacja Merck : 13,08655 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Acidim.) | 99.0-100.5% |
Identity according to Pharmacopoeias: | passes test |
Maximum limit of impurities | |
Appearance of solution | passes test |
Loss on drying | 0.25% |
Chloride (Cl) | 0.005% |
Sulfur compounds (as SO4) | 0.015 % |
Ammonium (NH4) | 0.002% |
Phosphate (PO4) | 0.002 % |
Sulfate (SO4) | 0.01% |
Carbonate | passes test |
Residual solvents (Ph.Eur/USP) | passes test |
As | 0.00015 % |
Ca | 0.01 % |
Fe | 0.0005 % |