Drukuj
VWR®, Probówki hodowlane z gwintem
Dostawca: VWR Collection
212-0849EA 322 PLN
212-0849 212-0850 212-0851 212-0852 212-0853 212-0854
VWR®, Probówki hodowlane z gwintem
Probówki Probówki do hodowli
Probówki hodowlane wielokrotnego użytku z gwintem, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego.
  • Wysoka odporność na chemikalia
  • Wysoka odporność termiczna
  • Z białym polem do znakowania
Informacje do zamówienia: Zakrętki należy zamawiać osobno.