Drukuj
VWR®, Adaptery redukcyjne do połączeń szlifowanych stożkowo
Dostawca: VWR Collection
212-0858EA 54.9 PLN
212-0858 212-0859 212-0860 212-0861 212-0862 212-0863 212-0864 201-1436 201-1437 201-1438
VWR®, Adaptery redukcyjne do połączeń szlifowanych stożkowo
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
Adaptery od dużego stożka u góry do małego gniazda u dołu.
  • Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego 3.3
  • Doskonała odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna zapewniająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
  • Znakomita szczelność
Certyfikaty: Produkowane zgodnie z normą DIN 12257.