Drukuj
Polyethylene glycol 600 NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
PO115-2.5LTGL PO115-20LT
SPCMPO115-2.5LTGLEA 1850 PLN
SPCMPO115-2.5LTGL SPCMPO115-20LT
Polyethylene glycol 600 NF
glikol polietylenowy 600
Polyethylene Glycol 600, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17…22 °C
Gęstość: 1,128
Temp. Zapłonu: 270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2