Drukuj
Bole white (kaolin), powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
KA105-12KG KA105-2.5KG
SPCMKA105-12KGEA 6630 PLN
SPCMKA105-12KG SPCMKA105-2.5KG
Bole white (kaolin), powder USP
kaolin
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258.16 g/mol
Temp. topnienia: 1760 °C
Gęstość: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062311
Numer CAS: 1332-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 310-194-1
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,05300