di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, kryształy ACS
Dostawca: Spectrum Chemical
|
Uwaga
|
P1355-500GM
P1355-125GM
P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA
1970
PLN
SPCMP1355-500GM
SPCMP1355-125GM
SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, kryształy ACS
szczawian dipotasowy hydrat
Form: Crystal
Formuła:
(COOK)₂·H₂O Temp. topnienia: 356 °C Gęstość: 2,154 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150033 Numer CAS: 6487-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,07820 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 98.5% Min. |