Drukuj
Cetostearyl alcohol NF
Dostawca: Spectrum Chemical
C1888-12KG C1888-2.5KG C1888-45KGBL
SPCMC1888-12KGEA 17550 PLN
SPCMC1888-12KG SPCMC1888-2.5KG SPCMC1888-45KGBL
Cetostearyl alcohol NF
Cetostearyl alcohol
Cetostearyl Alcohol, NF is used as a stabiliser and opacifying agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04113584
Numer CAS: 8005-44-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Stearyl Alcohol and Cetyl Alcohol 90.0 - 102.0%
Stearyl Alcohol 40.0 % min.
Hydroxyl Value 208 - 228
Acid Value max. 2
Iodine Value max. 4